Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3-propylurea ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Chloro-N-(propylcarbamoyl)benzenesulphonamide, Chlorpropamide

C1220-25G
TCIAC1220-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC1220-25G
1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3-propylurea ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3-propylurea


Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O₃S
MW: 276,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079004
Numéro CAS: 94-20-2
EINECS: 202-314-5
Merck Index: 14,02186
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité