Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlormezanone ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

C1221-1G
TCIAC1221-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC1221-1G
Chlormezanone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Chlormezanone


Formule: C₁₁H₁₂ClNO₃S
Numéro MDL: MFCD00143951
Numéro CAS: 80-77-3
EINECS: 201-307-4
Merck Index: 14,02106
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité