Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol-5alpha,6alpha-epoxide ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1222-1G
TCIAC1222-1GEA 159 EUR InStock
TCIAC1222-1G
Cholesterol-5alpha,6alpha-epoxide ≥95.0% (par GC)
Cholesterol-5alpha,6alpha-epoxide


Formule: C₂₇H₄₆O₂
Numéro MDL: MFCD00046980
Numéro CAS: 1250-95-9
EINECS: 215-007-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 144.0 to 150.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -47.0 to -51.0 deg (C=5, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité