Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Cyclooctylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclooctanamine, Aminocyclooctane

C1223-25ML
TCIAC1223-25MLEA 126 EUR InStock
TCIAC1223-25ML
Cyclooctylamine ≥98.0% (par GC)
Cyclooctylamine


Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001748
Numéro CAS: 5452-37-9
EINECS: 226-694-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82a8db2d0a514863df42a094b99f6a5cd55d9d0c&vid=82a8db2d0a514863df42a094b99f6a5cd55d9d0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité