Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopentadecane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1224-5G
TCIAC1224-5GEA 108 EUR InStock
TCIAC1224-5G
Cyclopentadecane ≥98.0% (par GC)
Cyclopentadecane


Formule: C₁₅H₃₀
Numéro MDL: MFCD00039424
Numéro CAS: 295-48-7
EINECS: 206-040-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f53d789cac4586b22b5babd80a9b2cee911c32a&vid=5f53d789cac4586b22b5babd80a9b2cee911c32a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité