Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Pyrrolidinobutyronitrile, 1-Pyrrolidinebutanenitrile, 1-Pyrrolidinebutyronitrile

C1231-25ML
TCIAC1231-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAC1231-25ML
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine ≥95.0% (par GC)
1-(3-Cyanopropyl)pyrrolidine


Formule: C₈H₁₄N₂
MW: 138,21 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00003183
Numéro CAS: 35543-25-0
EINECS: 252-612-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité