Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cinnamyl chloride ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-1-phenyl-1-propene

C1235-25G
TCIAC1235-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC1235-25G
Cinnamyl chloride ≥95.0% (par GC)
Cinnamyl chloride


Formule: C₉H₉Cl
MW: 152,62 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00000986
Numéro CAS: 2687-12-9
EINECS: 220-246-4
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité