Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Carboxyethyl)dimethylsulphonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethyl-beta-propiothetin

C1240-5G
TCIAC1240-5GEA 173 EUR InStock
TCIAC1240-5G
(2-Carboxyethyl)dimethylsulphonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(2-Carboxyethyl)dimethylsulphonium chloride


Formule: C₅H₁₁ClO₂S
MW: 170,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142888
Numéro CAS: 4337-33-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité