Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Carboxyethyl)dimethylsulphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C1241-5G
TCIAC1241-5GEA 175 EUR InStock
TCIAC1241-5G
(2-Carboxyethyl)dimethylsulphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(2-Carboxyethyl)dimethylsulphonium bromide


Formule: C₅H₁₁BrO₂S
MW: 215,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142887
Numéro CAS: 20986-22-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité