Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-1,2-benzènediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,3-dihydroxybenzene, 3-Chlorobenzene-1,2-diol

C1246-1G
TCIAC1246-1GEA 223 EUR InStock
TCIAC1246-1G
3-Chloro-1,2-benzènediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-1,2-benzènediol


Formule: C₆H₅ClO₂
MW: 144,55 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00143111
Numéro CAS: 4018-65-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité