4-Chloroindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-1H-indole
C1248-1G
TCIAC1248-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC1248-1G
4-Chloroindole ≥98.0% (par GC)
4-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 84…86 °C
Densité: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005665
Numéro CAS: 25235-85-2
EINECS: 246-747-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e306703fb8765fe031646b145543478ed283af13&vid=e306703fb8765fe031646b145543478ed283af13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité