Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cimetidine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

C1252-25G
TCIAC1252-25GEA 152 EUR InStock
TCIAC1252-25G
Cimetidine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cimetidine


Formule: C₁₀H₁₆N₆S
Numéro MDL: MFCD00133296
Numéro CAS: 51481-61-9
EINECS: 257-232-2
Merck Index: 14,02279
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 143.0 deg-C
Solubility in HCl almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité