Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Cyclopentenylacetonitrile ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C1253-10ML
TCIAC1253-10MLEA 132 EUR InStock
TCIAC1253-10ML
1-Cyclopentenylacetonitrile ≥90.0% (par GC)
1-Cyclopentenylacetonitrile


Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00001398
Numéro CAS: 22734-04-9
EINECS: 245-182-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité