Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chlorométhyloxazolidine-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(Chloromethyl)oxazolidin-2-one

C1256-5G
TCIAC1256-5GEA 240 EUR InStock
TCIAC1256-5G
5-Chlorométhyloxazolidine-2-one ≥98.0% (par GC)
5-Chlorométhyloxazolidine-2-one


Formule: C₄H₆ClNO₂
MW: 135,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005269
Numéro CAS: 22625-57-6
EINECS: 245-137-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e2e07e2e3c42c76c1163ec3f76657136ef89ab7&vid=0e2e07e2e3c42c76c1163ec3f76657136ef89ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité