Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C1257-5G
TCIAC1257-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAC1257-5G
5-Chloropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloropyridine-3-ol


Formule: C₅H₄ClNO
Point de fusion: 158 °C
Numéro MDL: MFCD00006379
Numéro CAS: 74115-12-1
EINECS: 277-727-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c47ea722d81e461d08f2e4048abb33bb5a61b67&vid=7c47ea722d81e461d08f2e4048abb33bb5a61b67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité