Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol-2,4-dichlorobenzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Cholesteryl 2,4-Dichlorobenzoate

C1260-25G
TCIAC1260-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC1260-25G
Cholesterol-2,4-dichlorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Cholesterol-2,4-dichlorobenzoate


Formule: C₃₄H₄₈Cl₂O₂
MW: 559,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065268
Numéro CAS: 32832-01-2
EINECS: 251-248-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=2,chloroform)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité