Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Cyclohexyl-5-methylphenol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1272-10G
TCIAC1272-10GEA 81.4 EUR InStock
TCIAC1272-10G
2-Cyclohexyl-5-methylphenol ≥97.0% (par GC)
2-Cyclohexyl-5-methylphenol


Formule: C₁₃H₁₈O
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00142903
Numéro CAS: 1596-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00ae35d6eabaee9aec8d641ea69b9bd272ab39db&vid=00ae35d6eabaee9aec8d641ea69b9bd272ab39db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité