Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-2,4-pentanedione ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C1277-25G
TCIAC1277-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC1277-25G
3-Chloro-2,4-pentanedione ≥95.0% (par GC)
3-Chloro-2,4-pentanedione


Formule: C₅H₇ClO₂
Point d'ébullition: 154°C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009651
Numéro CAS: 1694-29-7
EINECS: 216-902-4
ONU: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17bf4607f1d3c8c772eb74efe9ab3ebc740803fe&vid=a1f789bd1a6acdcdacdbf7fcea753b380f4d07bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité