Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cinnamyltriphenylphosphonium bromide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C1286-25G
TCIAC1286-25GEA 304 EUR InStock
TCIAC1286-25G
Cinnamyltriphenylphosphonium bromide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Cinnamyltriphenylphosphonium bromide


Formule: C₂₇H₂₄BrP
MW: 459,3600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040767
Numéro CAS: 7310-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95ed23495aff9d60b92b2596336a9d8ab3187a4f&vid=95ed23495aff9d60b92b2596336a9d8ab3187a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité