Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1294-25G
TCIAC1294-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC1294-25G
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone ≥97.0% (par GC)
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone


Formule: C₁₀H₁₀ClFO
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2267 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001007
Numéro CAS: 3874-54-2
EINECS: 223-395-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=202ab07c609fa4b800ad4ce8dbf38484f8d19095&vid=202ab07c609fa4b800ad4ce8dbf38484f8d19095&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité