Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C1297-25G
TCIAC1297-25GEA 205 EUR InStock
TCIAC1297-25G
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole


Formule: C₇H₄ClNS₂
Numéro MDL: MFCD00005783
Numéro CAS: 5331-91-9
EINECS: 226-235-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4247b623ebc1fbe484ad9c1980ca9f5429687bf&vid=f4247b623ebc1fbe484ad9c1980ca9f5429687bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 198.0 to 204.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité