Cyclopentanone-oxime ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1307-25G
TCIAC1307-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC1307-25G
Cyclopentanone-oxime ≥98.0% (par GC)
Cyclopentanone-oxime
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 97°C
Numéro MDL: MFCD00001420
Numéro CAS: 1192-28-5
EINECS: 214-749-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ae6731900e5db798a2a7119c8bd13f16d3e78e2&vid=6ae6731900e5db798a2a7119c8bd13f16d3e78e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité