Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Cyanoethyl)piperidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Piperidinopropionitrile

C1313-25G
TCIAC1313-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC1313-25G
1-(2-Cyanoethyl)piperidine ≥98.0% (par GC)
1-(2-Cyanoethyl)piperidine


Formule: C₈H₁₄N₂
MW: 138,21 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00006511
Numéro CAS: 3088-41-3
EINECS: 221-417-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité