Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Cyanomethylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Piperidin-1-yl)acetonitrile, Piperidinoacetonitrile

C1314-25ML
TCIAC1314-25MLEA 175 EUR InStock
TCIAC1314-25ML
1-Cyanomethylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Cyanomethylpiperidine


Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Numéro MDL: MFCD00023733
Numéro CAS: 3010-03-5
EINECS: 221-131-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité