Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cortisone ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 17alpha,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,11,20-trione

C1317-1G
TCIAC1317-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC1317-1G
Cortisone ≥97.0% (par HPLC)
Cortisone


Formule: C₂₁H₂₈O₅
MW: 360,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003610
Numéro CAS: 53-06-5
EINECS: 200-162-4
Merck Index: 14,02539
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +206.0 to +216.0 deg (C=1, EtOH)
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité