Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R)-(+)-2,10,Camphorsultam ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1324-5G
TCIAC1324-5GEA 290 EUR InStock
TCIAC1324-5G
(1R)-(+)-2,10,Camphorsultam ≥98.0% (par GC)
(1R)-(+)-2,10,Camphorsultam


Formule: C₁₀H₁₇NO₂S
MW: 215,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151762
Numéro CAS: 108448-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +35.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité