Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C1332-1G
TCIAC1332-1GEA 169 EUR InStock
TCIAC1332-1G
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone


Formule: C₁₀H₁₀N₄O₄
MW: 250,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191336
Numéro CAS: 1527-96-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 191.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité