Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-5-méthyl-1,4-benzoquinone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1336-5G
TCIAC1336-5GEA 245 EUR InStock
TCIAC1336-5G
2-Chloro-5-méthyl-1,4-benzoquinone ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-méthyl-1,4-benzoquinone


Formule: C₇H₅ClO₂
Numéro MDL: MFCD00189381
Numéro CAS: 19832-87-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité