Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroacétate de 2-méthoxyéthyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chloroacetic acid 2-methoxyethyl ester

C1346-5G
TCIAC1346-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAC1346-5G
Chloroacétate de 2-méthoxyéthyle ≥97.0% (par GC)
Chloroacétate de 2-méthoxyéthyle


Formule: C₅H₉ClO₃
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD00191626
Numéro CAS: 13361-36-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70f9ad66e124243a94434e1e29c3071bf7d5d0bc&vid=70f9ad66e124243a94434e1e29c3071bf7d5d0bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité