Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C1349-5G
TCIAC1349-5GEA 241 EUR InStock
TCIAC1349-5G
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline


Formule: C₉H₉N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00191337
Numéro CAS: 107023-66-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité