Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Carbobenzoxy-L-isoleucine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-Ile-OH, N-Benzyloxycarbonyl-L-isoleucine, (2S,3S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methylpentanoic acid, N-Cbz-L-isoleucine

C1354-25G
TCIAC1354-25GEA 136 EUR InStock
TCIAC1354-25G
N-Carbobenzoxy-L-isoleucine ≥98.0% (par HPLC)
N-Carbobenzoxy-L-isoleucine


Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027064
Numéro CAS: 3160-59-6
EINECS: 221-611-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=6, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité