Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine ≥95.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Diamino-6-chloro-1,3,5-triazine, 6-Chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine

C1356-25G
TCIAC1356-25GEA 130 EUR InStock
TCIAC1356-25G
6-Chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine ≥95.0% (par HPLC, azote total)
6-Chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine


Formule: C₃H₄ClN₅
MW: 145,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006054
Numéro CAS: 3397-62-4
EINECS: 222-260-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité