Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichloro(chlorométhyl)méthylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C1358-25G
TCIAC1358-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC1358-25G
Dichloro(chlorométhyl)méthylsilane ≥97.0% (par GC)
Dichloro(chlorométhyl)méthylsilane


Formule: C₂H₅Cl₃Si
MW: 163,51 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000874
Numéro CAS: 1558-33-4
EINECS: 216-319-5
ONU: 3362
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55670dbb466221db538ebc81ec4834f340d83b67&vid=55670dbb466221db538ebc81ec4834f340d83b67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité