Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitropyridine-2-carbonitrile ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitro-2-pyridinecarbonitrile

C1359-100MG
TCIAC1359-100MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAC1359-100MG
4-Nitropyridine-2-carbonitrile ≥99.0% (par GC)
4-Nitropyridine-2-carbonitrile


Formule: C₆H₃N₃O₂
MW: 149,1069 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191627
Numéro CAS: 19235-88-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4530b2eaf3bcda37d308c040cb4bc5b0db5a75ab&vid=4530b2eaf3bcda37d308c040cb4bc5b0db5a75ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité