Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C1360 C1360-5G
FLUOC1360EA 0 EUR InStock
FLUOC1360 TCIAC1360-5G
Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique


Formule: C₆H₄ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00191400
Numéro CAS: 5470-22-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6676fb5bf3d83cc7c44c6632faf7b7a26d0c037b&vid=6676fb5bf3d83cc7c44c6632faf7b7a26d0c037b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité