Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2-chloro-α-méthylbenzylique ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2-Chlorophenyl)ethanol, o-Chloro-α-methylbenzyl alcohol, 2-Chlorophenyl methyl carbinol

C1361-25G
TCIAC1361-25GEA 239 EUR InStock
TCIAC1361-25G
Alcool 2-chloro-α-méthylbenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 2-chloro-α-méthylbenzylique


Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Numéro MDL: MFCD00041037
Numéro CAS: 13524-04-4
EINECS: 236-868-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e33a59dadd915fbdccdf1a6b6db1b453b92a6441&vid=e33a59dadd915fbdccdf1a6b6db1b453b92a6441&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité