Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-2-Cyano-6-phenyloxazolopiperidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C1363-1G
TCIAC1363-1GEA 574 EUR InStock
TCIAC1363-1G
(-)-2-Cyano-6-phenyloxazolopiperidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(-)-2-Cyano-6-phenyloxazolopiperidine


Formule: C₁₄H₁₆N₂O
MW: 228,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142338
Numéro CAS: 88056-92-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -275 to -295 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité