Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C1378-5G
TCIAC1378-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC1378-5G
Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de cyclopropyltriphénylphosphonium


Formule: C₂₁H₂₀BrP
Point de fusion: 189…190 °C
Numéro MDL: MFCD00011872
Numéro CAS: 14114-05-7
EINECS: 237-970-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e1a6e55e9415d98151b00f5ca0ade547e45097a&vid=5e1a6e55e9415d98151b00f5ca0ade547e45097a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 184.0 to 187.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité