Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3-chloro-α-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Chlorophenyl methyl carbinol, 1-(3-Chlorophenyl)ethanol, m-Chloro-α-methylbenzyl alcohol

C1382-10G
TCIAC1382-10GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC1382-10G
Alcool 3-chloro-α-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3-chloro-α-méthylbenzylique


Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 246°C
Numéro MDL: MFCD00021864
Numéro CAS: 6939-95-3
EINECS: 230-079-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=399d4e2c71f82781d656d10c5a0ba7ad79db9679&vid=399d4e2c71f82781d656d10c5a0ba7ad79db9679&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité