Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopropyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

C1390-1G
TCIAC1390-1GEA 439 EUR InStock
TCIAC1390-1G
Cyclopropyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Cyclopropyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate


Formule: C₁₅H₁₅BF₄S
MW: 314,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011873
Numéro CAS: 33462-81-6
EINECS: 251-530-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité