Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-(-)-Camphorsulphonylimine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1S)-(-)-Camphorsulphonylimine, (-)-10-Camphorsulphonimine, (3aS)-(-)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole 2,2-Dioxide

C1393-5G
TCIAC1393-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAC1393-5G
D-(-)-Camphorsulphonylimine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
D-(-)-Camphorsulphonylimine


Formule: C₁₀H₁₅NO₂S
MW: 213,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064576
Numéro CAS: 60886-80-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd28350207a3ca690e5d41dab4d0984577304504&vid=c8211b7dee53b9bc988ec39b760ffe008db512c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=2, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité