Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tebbe Reagent ∼0.5 mol/L dans le toluène

Fournisseur: TCI
Danger

C1411-25ML
TCIAC1411-25MLEA 240 EUR InStock
TCIAC1411-25ML
Tebbe Reagent ∼0.5 mol/L dans le toluène
Tebbe Reagent


Formule: C₁₃H₁₈AlClTi
Point d'éclair: 1°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151575
Numéro CAS: 67719-69-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red clear liquid to cloudy liquid
Concentration (Argentmetric titration) 22.0 to 27.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité