Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopentadecanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1422-25G C1422-5G
TCIAC1422-25GEA 149 EUR InStock
TCIAC1422-25G TCIAC1422-5G
Cyclopentadecanone ≥98.0% (par GC)
Cyclopentadecanone


Formule: C₁₅H₂₈O
MW: 224,39 g/mol
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001266
Numéro CAS: 502-72-7
EINECS: 207-951-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29cfd7cf3cd771abc9343508bb70ba25d3ec5a76&vid=29cfd7cf3cd771abc9343508bb70ba25d3ec5a76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité