Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorodiphenyl sulphone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1451-25G
TCIAC1451-25GEA 200 EUR InStock
TCIAC1451-25G
4-Chlorodiphenyl sulphone ≥96.0% (par GC)
4-Chlorodiphenyl sulphone


Formule: C₁₂H₉ClO₂S
Point d'ébullition: 389°C
Numéro MDL: MFCD00007549
Numéro CAS: 80-00-2
EINECS: 201-242-1
Merck Index: 14,08988
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb76c7200e40acf76ee460f665910b801426d76c&vid=cb76c7200e40acf76ee460f665910b801426d76c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 91.0 to 94.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité