Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-méthoxybenzoate de methyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1457-25G
TCIAC1457-25GEA 226 EUR InStock
TCIAC1457-25G
5-Chloro-2-méthoxybenzoate de methyle ≥97.0% (par GC)
5-Chloro-2-méthoxybenzoate de methyle


Formule: C₉H₉ClO₃
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD00017511
Numéro CAS: 33924-48-0
EINECS: 251-743-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=517213d195cf1613c60d9eb6e70fcbde99a4291c&vid=517213d195cf1613c60d9eb6e70fcbde99a4291c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité