Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-β-Citronellol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-Citronellol, (-)-beta-Citronellol, (-)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, beta-Rhodinol

C1466-25ML
TCIAC1466-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAC1466-25ML
(S)-(-)-β-Citronellol ≥95.0% (par GC)
(S)-(-)-β-Citronellol


Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Densité: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00063214
Numéro CAS: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2241cdc3cfd915b07e83021fcf2c923a61bae99&vid=a2241cdc3cfd915b07e83021fcf2c923a61bae99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -6.0 deg (neat)
Optical purity (GC) min. 92.0 ee%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité