Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloro(dodecyl)dimethylsilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dodecyldimethylchlorosilane, 1-(Chlorodimethylsilyl)dodecane

C1469-25ML
TCIAC1469-25MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAC1469-25ML
Chloro(dodecyl)dimethylsilane ≥95.0% (par GC)
Chloro(dodecyl)dimethylsilane


Formule: C₁₄H₃₁ClSi
MW: 262,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043326
Numéro CAS: 66604-31-7
EINECS: 266-421-9
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité