Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-3-méthoxy-2-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-methoxypropan-2-ol, 3-Chloro-1-methoxy-2-propanol

C1472-25G
TCIAC1472-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAC1472-25G
1-Chloro-3-méthoxy-2-propanol ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-3-méthoxy-2-propanol


Formule: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00018935
Numéro CAS: 4151-97-7
EINECS: 223-982-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db2203626d6876b121864655a176d7f690fb681&vid=5db2203626d6876b121864655a176d7f690fb681&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité