Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1494-5G
TCIAC1494-5GEA 99 EUR InStock
TCIAC1494-5G
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate


Formule: C₈H₉ClO₃
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00173837
Numéro CAS: 2528-00-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité