Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Cyclododécandiol mélange cis- et trans ≥87.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C1497-1G
TCIAC1497-1GEA 116 EUR InStock
TCIAC1497-1G
1,2-Cyclododécandiol mélange cis- et trans ≥87.0% (par GC)
1,2-Cyclododécandiol


Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321150
Numéro CAS: 15199-41-4
EINECS: 239-256-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a989979aa5a3da06a0178df5c97fe8051ef14b30&vid=a9383eef61d609fcfe9f7f0ca18352a039711efa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 87.0% (cis-, trans- mixture)
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité